Merck
279811
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)コバルト(III)ヘキサフルオロホスファート
98%
別名:
コバルトセニウムヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10CoF6P
CAS番号:
分子量:
334.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Co+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.Co.F6P/c2*1-2-4-5-3-1;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H;;/q;;+1;-1
InChI Key
IASMSXQWVNBFOM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途で使用します。
  • 水中での触媒としてパラジウムを使用するヨウ化アリールとアルケンとのHeck反応で用いる共触媒
  • 陰極還元による有機金属電極表面の修飾に用いる反応剤
  • 側鎖コバルトセニウム含有ブロックコポリマーの合成および溶液自己集合で用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
279811-1G:4548173961002
279811-BULK:
279811-VAR:
279811-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Javiera Cáceres et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(3), 2574-2582 (2017-01-07)
Biosupramolecular assemblies combining cucurbit[n]urils (CB[n]s) and proteins for the targeted delivery of drugs have the potential to improve the photoactivity of photosensitizers used in the photodynamic therapy of cancer. Understanding the complexity of these systems and how it affects the