Merck
F408
Sigma-Aldrich
フェロセン
98%
別名:
ジ(シクロペンタジエニル)鉄, ビス(シクロペンタジエニル)鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(C5H5)2
CAS番号:
分子量:
186.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.03 mmHg ( 40 °C)
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
bp
249 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
λmax
358 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI Key
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
フェロセン(ジシクロペンタジエニル鉄)は以下の用途に使用できます:
  • 不斉触媒反応における不斉リガンドの足場として
  • 色素増感太陽電池に用いるフェロセンベースの電解液に
  • クロスカップリング反応、水素化反応、アリル置換反応、ヒドロホルミル化反応およびアルドール反応の触媒として使用される非対称フェロセンリガンドの合成のため
  • メタノール酸化の触媒担体として使用される二次元六角形規則性メソポーラスカーボン(CMK-5)の、化学気相成長法による合成のため
  • フェロセンおよびフラーレン(バッキーフェロセン)の分子雑種の合成のため。
  • 弱酸化剤として使用されるフェロセニウム塩の調製のため。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F408-250G:
F408-500G:4548173949017
F408-5G:4548173949024
F408-BULK:
F408-VAR:
F408-100G:4548173949000
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The syntheses and catalytic applications of unsymmetrical ferrocene ligands
Atkinson RCJ, et al.
Chemical Society Reviews, 33(33), 313-328 (2004)
Kristjan Kalam et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 119-128 (2018-02-15)
Thin solid films consisting of ZrO
Muneebah Adams et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(13), 4677-4685 (2013-01-31)
A series of aryl-functionalized and ferrocenyl monothiosemicarbazone compounds (L1-L4) were synthesized in moderate yields via a general Schiff-base condensation reaction. The thiosemicarbazone (TSC) ligands were reacted with the ruthenium dimer [Ru(Ar)(μ-Cl)Cl](2) (Ar = benzene; p-cymene) to yield a series of
Augustus W Lang et al.
ChemSusChem, 11(5), 854-863 (2018-02-02)
Transparent wood composites, with their high strength and toughness, thermal insulation, and excellent transmissivity, offer a route to replace glass for diffusely transmitting windows. Here, conjugated-polymer-based electrochromic devices (ECDs) that switch on-demand are demonstrated using transparent wood coated with poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene
Micheál D Scanlon et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(8), 2847-2857 (2013-01-23)
Rarely reported low-cost molybdenum boride and carbide microparticles, both of which are available in abundant quantities due to their widespread use in industry, adsorb at aqueous acid-1,2-dichloroethane interfaces and efficiently catalyse the hydrogen evolution reaction in the presence of the
資料
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
分子層堆積(MLD)はALDと同様に逐次の自己限定的表面反応に基づいており、有機および有機-無機ハイブリッドポリマーの精密な堆積が可能です。