Merck
335061
Sigma-Aldrich
フェロセンメタノール
97%
別名:
FcMeOH, (ヒドロキシメチル)フェロセン, フェロセニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12FeO
CAS番号:
分子量:
216.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H7O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7H,5H2;1-5H;
InChI Key
QETISSZVCNFQBN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • フェロセンメタノール(FcMeOH)は、電気化学的研究で水溶性フェロセンをベースとした還元系として一般的に使用されています。
  • 強力な抗増殖剤であるフェロセニルメトキシイサチンの合成に使用されます。
  • FcMeOHは、バイオセンシング用途のフェロセン-炭水化物複合体の調製に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
335061-VAR:
335061-500MG:
335061-BULK:
335061-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of the mediator in feedback mode-based SECM interrogation of indium tin-oxide and boron-doped diamond electrodes.
Neufeld A K and O?Mullane A P
Journal of Solid State Electrochemistry, 10(10), 808-816 (2006)
Jingyi Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 570, 350-361 (2020-03-18)
Molybdenite (MoS2) has attracted great attention in the field of advanced materials. MoS2 is normally separated from other minerals by selective flotation, and chemical reagents (so-called depressants) are required to lower the surface hydrophobicity of MoS2. Previous studies had controversial
Convenient methods for the synthesis of ferrocene? carbohydrate conjugates.
Casas-Solvas J M, et al.
Organic Letters, 6(21), 3687-3690 (2004)
Azide?Alkyne Cycloaddition En Route to 1 H-1, 2, 3-Triazole-Tethered Isatin?Ferrocene, Ferrocenylmethoxy?Isatin, and Isatin?Ferrocenylchalcone Conjugates: Synthesis and Antiproliferative Evaluation.
Singh A, et al.
ACS Omega, 3(1), 1263-1268 (2018)
Anthony P O'Mullane et al.
Analytical chemistry, 80(12), 4614-4626 (2008-05-20)
An analytical evaluation of the higher ac harmonic components derived from large amplitude Fourier transformed voltammetry is provided for the reversible oxidation of ferrocenemethanol (FcMeOH) and oxidation of uric acid by an EEC mechanism in a pH 7.4 phosphate buffer