Merck
423246
Sigma-Aldrich
カリックス[4]アレーン-25,26,27,28-テトロール
95%
別名:
カリックス[4]アレーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H24O4
CAS番号:
分子量:
424.49
Beilstein:
3574428
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
SMILES記法
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
InChI Key
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
423246-1G:
423246-VAR:
423246-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)