Merck
375764
Sigma-Aldrich
C-メチルカリックス[4]レソルシンアレーン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H32O8
CAS番号:
分子量:
544.59
Beilstein:
9110521
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C1(C)c2cc(c(O)cc2O)C([H])(C)c3cc(c(O)cc3O)C([H])(C)c4cc(c(O)cc4O)C([H])(C)c5cc1c(O)cc5O
InChI
1S/C32H32O8/c1-13-17-5-19(27(35)9-25(17)33)14(2)21-7-23(31(39)11-29(21)37)16(4)24-8-22(30(38)12-32(24)40)15(3)20-6-18(13)26(34)10-28(20)36/h5-16,33-40H,1-4H3
InChI Key
WGDNYTQTRISCMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 水溶性水銀(II)に用いる選択的レセプターの合成および銅(II)と銀(I)との錯体形成
  • 溶解促進剤として用いる非化学増幅型分子レジストの合成
  • エポキシ樹脂の熱硬化に用いるグリシジルフェニルエーテルとの反応
  • Mannich反応
  • コバルトナノクラスターの前核生成および凝集の媒介
  • 星型ポリマーの合成に用いる原子移動ラジカル重合
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
375764-1G:
375764-5G:
375764-BULK:
375764-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohamed K Abd El-Rahman et al.
Talanta, 221, 121409-121409 (2020-10-21)
Choline (Ch+), is a vitamin-like essential water-soluble organic micronutrient. The US-FDA requires that infant formula not made from cow's milk must be supplemented with Ch+. Direct determination of Ch+ in milk powders and infant formulas is a challenging task due