Merck
545201
Sigma-Aldrich
ククルビット[7]ウリル 水和物
contains acid of crystalization
別名:
(CB[7]) hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C42H42N28O14 · xH2O · xHCl
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
含みます
acid of crystalization
SMILES記法
O.Cl.O=C1N2CN3C4C5N(CN6C7C8N(CN9C%10C%11N(CN%12C%13C%14N(CN%15C%16C%17N(CN%18C%19C%20N(CN1C%21C2N%22CN4C(=O)N5CN7C(=O)N8CN%10C(=O)N%11CN%13C(=O)N%14CN%16C(=O)N%17CN%19C(=O)N%20CN%21C%22=O)C%18=O)C%15=O)C%12=O)C9=O)C6=O)C3=O
InChI
1S/C42H42N28O14.ClH.H2O/c71-29-43-1-44-16-18-48(30(44)72)4-52-20-22-56(34(52)76)8-60-24-26-64(38(60)80)12-68-28-27-67(41(68)83)11-63-25-23-59(37(63)79)7-55-21-19-51(33(55)75)3-47(29)17-15(43)45-2-46(16)32(74)50(18)6-54(20)36(78)58(22)10-62(24)40(82)66(26)14-70(28)42(84)69(27)13-65(25)39(81)61(23)9-57(21)35(77)53(19)5-49(17)31(45)73;;/h15-28H,1-14H2;1H;1H2/t15-,16+,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27-,28+;;
InChI Key
AYRJHMOIVADVIC-AGNAEYGZSA-N
詳細
ククルビット[7]ウリル水和物は、新規ウラニルイオン錯体、アルベンダゾールとのホストゲスト錯体、ステンハウス付加物との包接錯体の合成など、錯体形成反応で配位子として広く使用される無毒の大環状ホスト化合物です。
アプリケーション
  • cucurbit[7]urilというホスト大環状分子により実現される、オルト置換ベンゼン異性体の形状に誘発される選択的分離。オルト置換ベンゼン異性体の選択的分離のためのCucurbit[7]urilの使用を実証しており、その独自の形状に誘発される性質を利用しています(Zhang et al., 2020)。
  • 新規デザインを用いたcucurbit[7]urilからのゲストリリースの超分子ゲーティング:Cucurbit[7]urilからのカプセル化されたゲスト分子の放出動態を調節するためのコンピューターによるデザインを調べ、分子放出メカニズムの制御を強化します(Lambert et al., 2022)。
  • Cucurbit[7]uril大環状分子によるZ907ベース太陽電池のエネルギー変換の強化:太陽電池にCucurbit[7]urilを添加する影響を調べ、エネルギー変換効率の改善を示して、光起電力デバイスにおける潜在的用途を示しています(Al-Dmour et al., 2019)。
その他情報
約20%の水が含まれています。結晶化の酸が含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545201-BULK:
545201-100MG:
545201-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)