Merck
333859
Sigma-Aldrich
オルトケイ酸テトラエチル
99.999% trace metals basis
別名:
TEOS, オルトケイ酸テトラエチルエステル, ケイ素テトラエトキシド, ケイ酸テトラエチル, テトラエトキシシラン, テトラエトキシシリコン(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(OC2H5)4
CAS番号:
分子量:
208.33
Beilstein:
1422225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
7.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オルトケイ酸テトラエチル(TEOS)は、水との親和性が高いため、ゾルゲル法などの方法によるシリカ系材料の合成の際に、前駆体として使用される無機材料です。また、ブレンド膜の合成にも使用することができます。
アプリケーション
TEOSは主に酸化ケイ素の合成の際にケイ素源として使用され、さらにこの酸化ケイ素は、光電子工学に基づくさまざまなアプリケーションに使用することができます。TEOSは、腐食防止のために使われる可能性があるハイブリッドコーティングの形成にも使用することができます。
H+-マガジイトの層間化合物形成においてドデシルアミンと相互作用します。混合金属生体活性ガラスの研究に使用されます。
キセロゲル調製の前駆体として広く用いられています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
333859-50ML:
333859-25ML:4548173937717
333859-250ML:
333859-VAR:
333859-100ML:4548173937700
333859-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sol-Gel Science for Ceramic Materials
Young SK, et al.
Material Matters (2006)
Mesoporous oxides and their applications to hydrogen storage.
Hunt AJ, et al.
Material Matters, 4(2), 47-54 (2009)
Development of hermetic barrier using vinyl triethoxysilane (VTEOS) and sol-gel processing
Jackson A, et al.
Material Matters, 1, 11-12 (2006)
Deposition of thick TEOS PECVD silicon oxide layers for integrated optical waveguide applications
Bulla DAP and Morimoto NI
Thin Solid Films, 334, 60-64 (1998)
A performance evaluation of direct methanol fuel cell using impregnated tetraethyl-orthosilicate in cross-linked polymer membrane
Jung DH, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 26(12), 1263-1269 (2001)
資料
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
形状から機能へ:コロイド結晶鋳型法による3次元的な多孔質材料の構築
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
シリコン系材料のゾルゲル法による合成について解説していただきました。
すべて表示