86578
オルトケイ酸テトラエチル
≥99.0% (GC)
別名:
TEOS, オルトケイ酸テトラエチルエステル, シリコンテトラエトキシド, テトラエチルケイ酸, テトラエトキシシラン, テトラエトキシシリコン(IV)
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
7.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.383
bp
168 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ジヒドロピリミジノンの合成で塩化第二鉄とともに用いる試薬として。
- 湿度検知物質であるポリ(2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸)(ポリ-AMPS)の製造での重合調整剤として。
- リガンドを用いない銅触媒によるウルマン反応によりトリアミルアミンおよびジアリールエーテルを合成するための培地として。
- 薬物担体に応用されるシリカキセロゲルを製造する際の前駆物質として。
- Stober法により球状シリカ粒子を合成する際の前駆物質として。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86578-250ML:4548173946405
86578-BULK:
86578-1L:4548173946399
86578-6X1L:
86578-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)