詳細
テトラ酢酸ケイ素は低温SiO2製造プロセスにおいて水素化ケイ素とアルコキシドの代替材料として使用できます。 テトラ酢酸ケイ素は水を含まないエタノールと反応してシリカゲルと酢酸エチルを生成します。 テトラ酢酸ケイ素はゾル-ゲル先駆体であると報告されています。
アプリケーション
テトラ酢酸ケイ素は直接光化学気相成長法による二酸化ケイ素薄膜の調製に使用できる材料です。 また、単官能二座Shiff塩基を用いるケイ素錯体合成にも使用することがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
345156-100G:
345156-10G:
345156-BULK:
345156-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of some ketimine derivatives of silicon (IV).
J. Prakt. Chem., 321(1), 151-158 (1979)
Silicon dioxide thin films prepared by chemical vapor deposition from silicon tetraacetate.
Jpn J. App. Phys., Part I, 28(12A), L2253-L2253 (1989)
Silicon tetraacetate as a sol-gel precursor.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 3(2), 83-90 (1994)