安全性情報
8.14651
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthosilicate
for synthesis
別名:
Tetramethyl orthosilicate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12O4Si
CAS番号:
分子量:
152.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
211-656-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
18 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
245 °C
有効性
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.88-23.8 % (v/v)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
3 °C
転移温度
flash point 26 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI Key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.030 - 1.035
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体