組成
Sn, 31.4-35.5% gravimetric
反応適合性
core: tin
mp
232-233 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Sn](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Sn/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChI Key
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
詳細
酢酸スズ(IV)は、有機変換における触媒およびナノマテリアルを合成するためのゾルゲル前駆体として広く使用されている白色の結晶性固体です。
アプリケーション
酢酸スズ(IV)は以下の用途に使用できます:
- プリンテッドエレクトロニクス用の導電性インク用の銀ナノ粒子を合成するための還元剤として。
- ガスセンサー用の酸化スズナノパウダーを調製するための前駆体として。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
345172-VAR:
345172-10G:4548173938134
345172-2G:4548173938141
345172-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of toxicological sciences, 41(2), 207-215 (2016-03-11)
Organotin compounds, such as tributyltin (TBT), are well-known endocrine-disrupting chemicals (EDCs). We have recently reported that TBT induces growth arrest in the human embryonic carcinoma cell line NT2/D1 at nanomolar levels by inhibiting NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenase (NAD-IDH), which catalyzes the
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(21), e1800547-e1800547 (2018-04-20)
Semiconducting 2D materials, such as SnS2 , hold immense potential for many applications ranging from electronics to catalysis. However, deposition of few-layer SnS2 films has remained a great challenge. Herein, continuous wafer-scale 2D SnS2 films with accurately controlled thickness (2
Molecules (Basel, Switzerland), 25(8) (2020-04-29)
Sn(II) binds to kaempferol (HKaem, 3,4',5,7-tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one) at the 3,4-site forming [Sn(II)(Kaem)2] complex in ethanol. DPPH• scavenging efficiency of HKaem is dramatically decreased by SnCl2 coordination due to formation of acid inhibiting deprotonation of HKaem as ligands and thus reduces the
Comparative study of nanocrystalline SnO2 materials for gas sensor application: Thermal stability and catalytic activity
Sensors and Actuators B, Chemical, 137, 637-643 (2009)
Non-aqueous synthesis of silver nanoparticles using tin acetate as a reducing agent for the conductive ink formulation in printed electronics
Journal of Materials Chemistry, 21, 10871-10877 (2011)