アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
low-melting solid
反応適合性
core: tin
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)O[Sn](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Sn/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI Key
OSXGKVOYAKRLCS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Metal Oxide Electrospun Nanofibrous Membranes for Effective Dye Degradation and Sustainable Photocatalysis:この研究では、光触媒用途の金属酸化物ナノファイバーメンブレンの調製にスズ(IV)tert-ブトキシドを使用して、材料科学および持続可能な技術におけるその重要性を強調しています(V Jagadeesh Babu et al., 2023)。
- Atmospheric atomic layer deposition of SnO2 thin films with tin (II) acetylacetonate and water:この研究ではスズ(IV)tert-ブトキシドを使用してエレクトロニクスおよびオプトエレクトロニクスに不可欠なSnO2薄膜を開発し、先進的材料合成におけるその有用性を示しています(VH Nguyen et al., 2022)。
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494135-BULK:
494135-VAR:
494135-5G:4548173942735
494135-25G:4548173942728