Merck
697478
Sigma-Aldrich
スズ(II)アセチルアセトナート
99.9% trace metals basis
別名:
Sn(acac)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O4Sn
CAS番号:
分子量:
316.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
core: tin
bp
110 °C/0.1 mmHg
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[SnH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
XDRPDDZWXGILRT-FDGPNNRMSA-L
アプリケーション
  • 原子層堆積(ALD)による薄膜析出
  • 原子層エッチング。
  • トランジスタ及びその他の集積回路部品用。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
697478-5G:4548173923789
697478-VAR:
697478-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tobias Bubmann et al.
Polymers, 11(12) (2019-12-18)
The effect of different catalysts on reactive compatibilization of 50/50 polycarbonate (PC)/polymethylmethacrylate (PMMA) blends achieved via transesterification that occurs during compounding in a twin-screw extruder was investigated on a phenomenological (optical and mechanical properties), mesoscopic (phase morphology), and molecular level
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。