Merck
431117
Sigma-Aldrich
Diacetoxydimethylsilane
98%
別名:
Dimethyldiacetoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2Si(CH3)2
CAS番号:
分子量:
176.24
Beilstein:
1769843
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp
−12.5 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
InChI Key
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
67.4 °C - closed cup - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
431117-BULK:
431117-25ML:
431117-100ML:
431117-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)