Merck
284459
Sigma-Aldrich
トリメチルシリルアセテート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
132.23
Beilstein:
1744463
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
35 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107.5 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
284459-100G:
284459-BULK:
284459-25G:
284459-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)