グレード
synthesis grade
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
InChI Key
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド(BSA)は、アミド、アミン、アルコール、カルボン酸、エノールおよびフェノールを保護する強力なシリル化剤です。また、辻–トロスト反応で、ブレンステッド塩基前駆体としても使用できます。さらに、ヌクレオシド、ペプチド、複素環生成中の、各種官能基の活性化に使用できます。
アプリケーション
多糖類硫酸エステルの位置選択的脱硫酸に用いられる試薬です。また、糖およびアルコ-ルのトリメチルシリルエ-テルの合成にも用いられます。
果実に含まれるフェノ-ル酸をGC-MSで分析する際の誘導体化試薬です。
特徴および利点
BSAは吸湿性に優れています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
128910-VAR:
128910-1L:
128910-25ML:
128910-BULK:
128910-100ML:
128910-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carbohydrate Research, 237, 313-313 (1992)
Journal of separation science, 29(9), 1223-1229 (2006-07-13)
A simple analytical procedure based on single-drop microextraction combined with in-syringe derivatization and GC-MS was developed for determination of some phenolic acids in fruits and fruit juices. Cinnamic acid, o-coumaric acid, caffeic acid, and p-hydroxybenzoic acid were used as model
N, O-Bis (trimethylsilyl) acetamide
Synlett, 24(5), 657-658 (2013)
Solvent free synthesis of 3, 4-dihydropyrimidine-2-(1H)-ones/thiones catalyzed by N, O-bis (trimethylsilyl) acetamide and dicyclohexyl carbodimide
Arabian Journal of Chemistry, 9, S1740-S1746 (2016)
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(15), 2408-2421 (2015-06-02)
Expression of oncogenes or short telomeres can trigger an anticancer response known as cellular senescence activating the p53 and RB tumor suppressor pathways. This mechanism is switched off in most tumor cells by mutations in p53 and RB signaling pathways.