グレード
for GC derivatization
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
752 °F
品質
LiChropur™
expl. lim.
6.4 %
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89595-BULK:
89595-10X1ML:
89595-1ML-KC:
89595-50ML:
89595-10ML:
89595-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs