Merck
92360
Sigma-Aldrich
クロロトリメチルシラン
puriss., ≥99.0% (GC)
別名:
TMCS, トリメチルクロロシラン, トリメチルシリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCl
CAS番号:
分子量:
108.64
Beilstein:
1209232
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
100 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
6.4 %
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロトリメチルシランは、主にシリル化反応に使用されるクロロ有機シラン化合物です。
アプリケーション
  • クロロトリメチルシランは、アリルアルコールおよびα-アレンアルコールのいずれに対しても、サマリウム促進シクロプロパン化における活性化剤として、塩化第二水銀の、無毒性の代替物質になり得ます。
  • シリル化を介してトリメチルシリルエーテルを生成することによりアルコールを保護するために、ヘキサメチルジシラザンと併用することが可能です。
  • ポリスルホン(PSU)のクロロメチル化に使用されます。
  • 水素化リチウムを活性化し、カルボニル化合物を還元的にシリル化するための水素化物源に変換します。
  • クロロトリメチルシラン/臭化リチウムは、アルコールを臭化物に変換するための効率的な試薬を生成します。
  • アセトニトリル中のクロロトリメチルシラン/ヨウ化ナトリウムは、エステル、ラクトン、カルバメート、およびエーテルを開裂させるための、ヨウ化トリメチルシランのより良好な代替物質です。また、アルコールからヨウ化物への変換に使用することも可能です。
  • クロロトリメチルシランは、銀または硝酸アンモニウムと共に、アリールボロン酸をイプソ-ニトロ化して対応するニトロアレーンを生成するための効率的な位置選択性ニトロ化試薬を生成します。
  • クロロトリメチルシランは、亜硝酸ナトリウムまたは硝酸ナトリウムと共に、脱オキシム反応に使用することが可能です。
その他情報
シリル化剤
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92360-500ML:
92360-6X500ML:
92360-25ML:
92360-100ML:
92360-BULK:
92360-VAR:
92360-6X100ML:
92360-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H.H. Hergott et al.
Synthesis, 626-626 (1980)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
ipso-Nitration of Arylboronic Acids with Chlorotrimethylsilane- Nitrate Salts
Prakash GKS, et al.
Organic Letters, 6(13), 2205-2207 (2004)
Chlorotrimethylsilane-sodium nitrite or nitrate. Efficient deoximating reagents for aldoximes and ketoximes.
Jong, Gun Lee and Ki, Hoon Kwak and Je, Pil Hwang
Tetrahedron Letters, 31(46), 6677-6680 (1990)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 261-261 (2014)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs