蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
100 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
752 °F
精製方法
glass distillation
redistillation
expl. lim.
6.4 %
不純物
<0.1% dichlorodimethylsilane
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- トリメチルシリルエーテルおよびトリメチルシリルアミンの形成によってアルコール基とアミン基を保護するための試薬として。
- 抗菌剤としての1,3-ジフェニル-2-プロペノン誘導体(カルコン)を調製するための触媒として。
- アシロインの濃縮反応中に発生するアニオンの捕獲剤として。
- アリル型およびα-アレン型アルコールのシクロプロパン化でサマリウム(Sm)を活性化するための、毒性のある塩化第二水銀に代わる優れた代替物として。
- 脂肪酸アルキルエステルを形成するための、アルコールによるトリグリセリドのエステル転移反応の触媒として。
- アルコールを関連臭化物に変換するために、臭化リチウムとともに使用する試薬として。
- Fisherのグリコシド化の試薬として。
- ベンズアルデヒドおよびEt3SiHを用いた還元的ベンジル化反応における酸触媒の原料として。
- ナトリウムトリメチルシランチオラート(Me3SiSNa)を硫化ナトリウムとの反応によって(悪臭のあるビス(トリメチルシリル)硫化物およびナトリウムメトキシドからMe3SiSNaを合成する方法に代わる無臭の方法で)合成するための試薬として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
386529-1L:
386529-VAR:
386529-800ML:
386529-2L:
386529-BULK:
386529-4X100ML:
386529-100ML:
386529-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック