Merck
386464
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルアミン
purified by redistillation, 99.95%
別名:
DIPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605284
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.95%
bp:
84 °C (lit.)
蒸気圧:
50 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
50 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.95%
フォーム
liquid
自己発火温度
599 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 110 g/L at 25 °C
密度
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジイソプロピルアミン(DIPA)は、有機合成の有機塩基として広く使用されている脂肪族二級アミンです。その標準モル生成エンタルピーおよび標準モル燃焼エンタルピーが測定されています。
アプリケーション
ジイソプロピルアミンは以下のプロセスに使用することができます:
  • ジイソプロピルアミンメチル尿素(DMU)の合成。
  • N,N-ジイソプロピルキノリン-2-カルボキサミドの合成。
  • 3-N-スルホニルアミジンクマリンの合成。
  • アミド生成の中間体であるN-クロロアミンの合成。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
7.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
386464-100ML:4548173939346
386464-BULK:
386464-1L:4548173939353
386464-4X100ML:
386464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iron-Catalyzed Direct Synthesis of Amides from Methylarenes.
Kotha SS, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(7), 1437-1445 (2015)
A simple and novel amide ligand based on quinoline derivative used for palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Liu H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 794, 27-32 (2015)
Microwave-Assisted Copper-Catalyzed Four Component Tandem Synthesis of 3-N-Sulfonylamidine Coumarins.
Murugavel G and Punniyamurthy T.
The Journal of Organic Chemistry, 80 (12), 6291-6299 (2015)
Enthalpies of combustion of di-n-propylamine, diisopropylamine, diisobutylamine, and di-sec-butylamine.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 29(9), 1025-1030 (1997)
Research on Synthesis and Corrosion Inhibitory Performance of Diisopropylamine Methyl Urea.
Zhou FR and Zhang H.
Applied Mechanics and Materials, 713, 2839-2842 (2015)