蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
50 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
599 °F
expl. lim.
8.5 %
不純物
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
密度
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Solvent extraction in environmental technology: Diisopropylamine was utilized in temperature swing solvent extraction for the zero liquid discharge of ultrahigh-salinity brines, demonstrating its utility in environmental cleanup and water treatment processes (Boo et al., 2020).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
7.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
38290-VAR-F:
38290-1L-F:4548173368689
38290-6X250ML-F:
38290-BULK-F:
38290-RSAMPLE:
38290-250ML-F:4548173368696
38290-6X1L-F:
38290-50ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック