安全性情報
1.88062
Supelco
Anolyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones, Aquastar®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
product name
Anolyte K for Coulometry, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: coulometric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
適合性
passes test for application
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3