物質
diaphragm (Yes)
品質水準
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: coulometric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Lyophilisates.