product name
Water Standard 0.01 %, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
グレード
reference material
品質水準
認証
ISO 17025
蒸気圧
10 hPa ( 20 °C)
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
自己発火温度
465 °C
expl. lim.
1.7-7.5 % (v/v)
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
137 °C/1013 hPa
mp
-34 °C (xylene)
転移温度
flash point 25 °C
溶解性
0.2 g/L
密度
0.86 g/mL at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Packed in convenient 8 mL glass ampules. Each box contains 10 single-use ampules
- Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on exact measured water content of the batch, uncertainty, method of analysis, the NIST batch, and minimum shelf life
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg) and verified by secondary reference standards 2890 from NIST
- Shelf life of 18 months
包装
アナリシスノート
法的情報
推奨
試薬
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.