Merck
1.88015
Supelco
Solvent
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
別名:
Karl Fischer Solvent: Karl Fischer two component solvent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
Solvent, solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
品質水準
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
転移温度
flash point 11 °C (Methanol)
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
two component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Application test: passes test
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
引火点(℃)
11 °C - closed cup - Methanol
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1880152500:
1880151038:
1880158500:
1880150000:
1.88015.1045:
1880151000:4548174003152
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
すべて表示