Merck
1.88007
Supelco
CombiSolvent Keto
suitable for Karl Fischer Titration, Aquastar®
別名:
Ketone Solvent Blend
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
CombiSolvent Keto, suitable for Karl-Fischer titration
製品種目
Aquastar®
品質水準
形状
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
転移温度
flash point 31 °C
密度
0.924 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with one component reagents for aldehydes and ketones Aquastar®
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F
引火点(℃)
31 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US11880071038:
1880070000:
1880071000:4548174002971
1.88007.1038:
1880071002:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
資料
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Methyl ethyl ketone, 2-Butanone.
Summary application report for analysis of moisture in Acetone
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.