Merck
1.88010
Supelco
Titrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
Titrant 5, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
品質水準
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: volumetric
濃度
5 mg/mL
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
転移温度
flash point <21 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
two component solution
保管温度
15-25°C
包装
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
アナリシスノート
Efficiency: ≥ 5.0
その他情報
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - (Methanol)
引火点(℃)
9.7 °C - (Methanol)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
CombiSolvent Oil Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar&#174;
Supelco
1.88020
CombiSolvent Oil
Water standard 1% Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g &#8793; 10 mg H&#8322;O Aquastar&#174;
Supelco
1.88052
Water standard 1%
CombiSolvent Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar&#174;
Supelco
1.88021
CombiSolvent Fats
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Summary application report for analysis of moisture in Sodium methylate
すべて表示