Merck
1.08325
Supelco
トルエン
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Toluol, Methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
203-625-9
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
for analytical purposes
アッセイ:
≥99.9% (GC)
bp:
110-111 °C (lit.)
蒸気圧:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
不純物
≤0.000002% As (Arsenic)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.005% Benzene (GC)
≤0.03% Water
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
蒸発残留物質
≤0.0005%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
動粘度
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
転移温度
flash point 4 °C
溶解性
0.52 g/L
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.00005%
Au: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
In: ≤0.000002%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Pt: ≤0.000002%
Sb: ≤0.000002%
Sn: ≤0.00001%
Ti: ≤0.000005%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.000002%
SMILES記法
Cc1ccccc1
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
  • Toluene Detection in Biological Samples Using SPME-GC-MS.: This research presents a method for detecting toluene in biological samples using solid-phase microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC-MS). The method provides high sensitivity and accuracy, making it suitable for biological monitoring of toluene exposure (Suh et al., 2015).
  • Adsorption Characteristics of Toluene on Metal-Organic Frameworks.: This paper explores the adsorption characteristics of toluene on various metal-organic frameworks (MOFs). The study identifies the most efficient MOFs for toluene adsorption, offering insights for industrial applications in air purification (Zhang et al., 2019).
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1083256025:
1083255011:
1083255024:
1083254004:
1083259190:
1083259450:
1.08325-901:
1083256010:
1083252500:
1083255000:
1083252511:
1083250000:
1083251000:
1083255005:
1083254000:
1083259185:
1083258888:
AR11083254000:
GT1108325400A:
1083256190:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
トルエン anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
トルエン
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.