Merck
1.08327
Supelco
トルエン
for liquid chromatography LiChrosolv®
別名:
Toluol, Methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
EC Index Number:
203-625-9
NACRES:
NA.03
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
製品種目
LiChrosolv®
グレード
isocratic
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤2.0 mg/L
透過率
300 nm, ≥70%
310 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
転移温度
flash point 4 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Influence of toluene on the degradation of complex organic matter in wastewater treatment systems.: This study examines the impact of toluene on the degradation processes of complex organic matter in wastewater treatment systems. It highlights the inhibitory effects of toluene on microbial activity and proposes strategies to mitigate these effects to improve the efficiency of wastewater treatment (Taheri et al., 2022).
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0006 meq/g
Transmission (at 300 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1083278887:
1083272500:
1083274004:
CO1C1083274000:
1083270000:
1083274000:
1083271000:
1083274008:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
トルエン Laboratory Reagent, ≥99.3%
Sigma-Aldrich
179965
トルエン
トルエン anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
トルエン
資料
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
プロトコル
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets