詳細
ヨードトリメチルシランは、さまざまな有機反応に用いられる多用途の試薬です。これは、ラクトン、エーテル、アセタール、カルバミン酸塩などの少数の化合物の脱アルキル化のため、また、シリルイミノエステル、アルキルシラン、アルケニルシランなどの合成のためのトリメチルシリル化試薬として使用されています。また、多くの有機反応で、ルイス酸触媒および還元剤としても働きます。
ヨードトリメチルシランは、酸素を含む有機化合物(ハード塩基)と容易に反応して、強力なシリコン酸素結合を形成するハード-ソフト試薬です。
ヨードトリメチルシランは、酸素を含む有機化合物(ハード塩基)と容易に反応して、強力なシリコン酸素結合を形成するハード-ソフト試薬です。
アプリケーション
TMSエノ-ルエ-テルなどのTMS基の導入に用いられています。トリメチルすず基存在下で選択的にN-Cbz基を脱保護する重要な試薬。
この試薬を用いると、アリルおよびベンジルホスホトリエステルが対応するよう化物に変換されることが最近報告されました。
エ-テル、エステル、カルバミン酸エステル、ケタ-ル、ラクトンの効率的に切断する試薬。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
195529-BULK:
195529-5G:4548173986258
195529-VAR:
195529-100G:4548173986234
195529-25G:4548173986241
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iodotrimethylsilane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2005)
Tetrahedron Letters, 35, 5445-5445 (1994)
Viral immunology, 28(5), 248-254 (2015-04-30)
There is a strong interest in finding adequate biomarkers to aid in the diagnosis and prognosis of influenza A (H1N1)pdm09 virus infection. In this study, serum levels of inflammatory cytokines and laboratory markers were evaluated to assess their usefulness as
Iodotrimethylsilane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2005)
Iodotrimethylsilane?a versatile synthetic reagent
Tetrahedron, 38, 2225-2277 (1982)