安全性情報
8.18889
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
for synthesis
別名:
Hexamethyldisilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
146.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
215-911-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
13-15 °C
転移温度
flash point -6 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
[Si]([Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.2 °F
引火点(℃)
-6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体