Merck
217069
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルジシラン
98%
別名:
Permethyldisilane, Trimethyl(trimethylsilyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Si(CH3)3)2
CAS番号:
分子量:
146.38
Beilstein:
1633463
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
炭化ケイ素の成長時に蒸気蒸着させるための原料物質です。
酢酸アリル、アリ-ルハライド、およびジケトンのシリル化試薬です。炭化ケイ素の成長時に蒸気蒸着させるための原料物質です。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.2 °F
引火点(℃)
-6 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
217069-50G:
217069-5G:
217069-BULK:
217069-VAR:
217069-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Organometallic Chemistry, 446, 135-135 (1993)
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3607-3607 (1993)
Chemistry Letters (Jpn), 2, 315-315 (1993)
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
シリコンは、既知の材料の中で最も高い容量を有し、比較的低い作動電位を示すなどの利点があることから、リチウムイオン電池用の最も有望な負極材料の1つです。
すべて表示