Merck
194409
Sigma-Aldrich
ブロモトリメチルシラン
97%
別名:
TMBS, トリメチルシリルブロミド, トリメチルブロモシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiBr
CAS番号:
分子量:
153.09
Beilstein:
1731135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
InCl3とともに用いて、アリルトリメチルシランによる種々のアルコ-ルの直接アリル化反応を触媒します。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F
引火点(℃)
32 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
194409-5G:
194409-5KG:
194409-BULK:
194409-1KG:
194409-500G:
194409-VAR:
194409-100G:
194409-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 14, 31-31 (1981)
Takahiro Saito et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8516-8522 (2006-10-27)
The combination of InCl3 and Me3SiBr provided an enhanced Lewis acid system that can be used to promote a wide range of direct coupling reactions between alcohols and silyl nucleophiles in non-halogenated solvents, such as hexane or MeCN. The enhanced
J L Hughes et al.
Peptide research, 8(5), 298-300 (1995-09-01)
The cleavage of a peptide resin attached to a phenylacetomidomethyl (PAM) resin was investigated using bromotrimethylsilane (TMSBr) with thioanisole in trifluoroacetic acid (TFA), and by chlorotrimethylsilane (TMSCl) in the same reagents with lithium bromide. Both TMSBr and TMSCl cleaved the
A Otaka
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 120(1), 54-67 (2000-02-03)
This review summarizes the development of deprotecting methodologies for peptides and their practical application to the synthesis of disulfide bond- or phosphoamino acid-containing peptides. Acidic deprotecting systems utilizing Brønsted acid (HF, trifluoromethanesulfonic acid (TFMSA) and HBr etc.) have been used
Tetrahedron Letters, 34, 7713-7713 (1993)