アッセイ
>95%
形状
solid
bp
192 °C (lit.)
mp
56 °C (lit.)
密度
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrP(Br)(Br)=O
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
五臭化リンと五酸化リンとを高温で反応させると、オキシ臭化リン(V)が得られます。そのラマンスペクトルは研究されており、分子は点群対称性 C3vを示すことが報告されています。オキシ臭化リン(V)(ホスホオキシドブロミド)は、三臭化ガリウムとの反応を介して融点が 154 0°Cの 1:1 付加イオン化合物の調製に関与します。このイオン化合物は、非金属陽イオン POBr2+を含みます。
アプリケーション
オキシ臭化リン(V)は、2,4,6-トリブロモピリミジンの合成における臭素化剤として使用する場合があります。これは、ブロモ複素環化合物の調製に使用する場合があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
376949-VAR:
376949-100G:
376949-BULK:
376949-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphorus oxybromide as a brominating agent; bromopyrimidines.
The Journal of organic chemistry, 12(2), 293-293 (1947-03-01)
The possible existence of the cation POBr2+ and some properties of phosphorus oxybromide, gallium tribromide, and their ionic 1: 1 addition compound.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(1), 34-41 (1958)
90. The heats of hydrolysis of some halides and oxyhalides of phosphorus.
Journal of the Chemical Society, 450-452 (1953)
A facile halogenation of some hydroxyheterocycles using triphenylphosphine and N-halosuccinimide.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7477-7478 (1999)
The Raman spectrum and the molecular structure of phosphorus oxybromide.
Rec. Trav. Chim., 61(6), 419-424 (1942)