詳細
塩化リンは、淡黄色のハロゲン化リンです。また、これはチアゾリン類似体の合成に関与しています。
アプリケーション
以下の合成に五塩化リンが使用される場合があります:
置換アルデヒドを対応するハロゲン化ビニルに変換するために、ハロゲン化試薬として五塩化リンが使用される場合があります。また、これは線形ホスファゼンとシクロホスファゼンを生成するために、塩化アンモニウムと反応させる場合があります。
- 塩化ベンゼンスルホニル
- マロン酸ジニトリル
- 芳香族塩化スルホニル
置換アルデヒドを対応するハロゲン化ビニルに変換するために、ハロゲン化試薬として五塩化リンが使用される場合があります。また、これは線形ホスファゼンとシクロホスファゼンを生成するために、塩化アンモニウムと反応させる場合があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
157775-5G:4548173108230
157775-5KG:
157775-25KG:
157775-VAR:
157775-1KG:4548173108223
157775-BULK:
157775-250G:
157775-10KG:
157775-100G:4548173108216
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphorus-Nitrogen Compounds: Cyclic, Linear, and High Polymeric Systems (2012)
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2 (1995)
Comprehensive Organic Functional Group Transformations: Synthesis: carbon with two heteroatoms, each attached by a single bond (2005)
Synthetic studies of thiazoline and thiazolidine-containing natural products-1. Phosphorus pentachloride-mediated thiazoline construction reaction.
Tetrahedron, 55(34), 10271-10282 (1999)
Concise Encyclopedia Chemistry, 617-617 (1994)