アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
溶解性
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
密度
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
InChI Key
WQYSXVGEZYESBR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
224294-VAR:
224294-1.4KG:
224294-100G:
224294-350G:
224294-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック