Merck
E23704
Sigma-Aldrich
エチル ジクロロホスファート
96%
別名:
エチルホスホロジクロリダート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OP(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
162.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H5Cl2O2P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
InChI Key
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E23704-5G:
E23704-BULK:
E23704-VAR:
E23704-100G:
E23704-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)