Merck
D169102
Sigma-Aldrich
ジメチルメチルホスホナート
≥98%
別名:
Fyrol DMMP, NSC 62240, Reoflam DMMP, ジメトキシメチル ホスフィン オキシド, メタンホスホン酸 ジメチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(O)(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
124.08
Beilstein:
878263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChI Key
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルホスホン酸ジメチルはリンを含む有機化合物であり、一般的に難燃剤として使用されます。また、エステルからのβ-ケトホスホネートの調製にも使用されます。
アプリケーション
エステルからケトホスホン酸エステルへの変換に用いられる試薬です。
有機リン化合物検出用のSXFA被覆SAW化学センサーの試験に用います
PSS膜および機能化ソーベント膜の保護性能試験用の化学物質模倣剤として用います
光触媒酸化に用いる反応剤
以下の合成に用いる添加剤です。
  • リン含有量が多い難燃性不飽和ポリエステル樹脂
  • UV硬化性エポキシアクリラート/マイクロカプセル化相変化物質
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D169102-500G:4548173193663
D169102-VAR:
D169102-100G:4548173193656
D169102-BULK:
D169102-5G:4548173193670
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dimethyl methylphosphonate (DMMP) as an efficient flame retardant additive for the lithium-ion battery electrolytes
Xiang HF, et al.
Journal of Power Sources, 173(1), 562-564 (2007)
A General Procedure for the Preparation of β-Ketophosphonates
Maloney KM and Chung JYL
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7574-7576 (2009)
Tetrahedron Letters, 34, 4427-4427 (1993)
Tetrahedron, 49, 8541-8541 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6769-6769 (1993)
資料
グラフェン電界効果トランジスタをご紹介します。グラフェンの電気伝導率、安定性、均一性、組成、2次元的性質は、センサ用の材料として非常に優れたものであり、GFETは、生体センサおよび化学センサとして期待されています。