Merck
ALD00028
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl fluoride
97%
別名:
4-(Fluorosulfonyl)benzyl bromide, Fluorosulfonylbenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrFO2S
CAS番号:
分子量:
253.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
80-85 °C
SMILES記法
O=S(C1=CC=C(CBr)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H6BrFO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
WWAPDVQUZYCNCR-UHFFFAOYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00028-BULK:
ALD00028-250MG:
ALD00028-1G:
ALD00028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.