Merck
746959
Sigma-Aldrich
フッ化エテンスルホニル
95%
別名:
ESF, フッ化ビニルスルホニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3FO2S
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.385
密度
1.328 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=S(F)(C=C)=O
InChI
1S/C2H3FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
InChI Key
BYPHZHGVWNKAFC-UHFFFAOYSA-N
詳細
エテンスルホニルフルオリドは、染料、機能性材料、フォトレジスト材料、潤滑油添加剤、医薬化学で使用されるマイケル受容体です。SuFExクリックケミストリーおよび有機合成において並外れた反応性を示します。
アプリケーション
エテンスルホニルフルオリドは、以下を合成するための反応体として使用できます:
  • アレーンジアゾニウムテトラフルオロボレートを用いた酢酸パラジウム(II)触媒によるHeck-Matsuda反応によるβ-アリールエテンスルホニルフルオリド。
  • アミン/アニリンを用いたマイケル付加反応によるビスアルキルスルホニルフルオリド(BSF)モノマー。BSFモノマーはポリスルホン酸塩の合成に使用できます。
  • ピリドンまたはイソキノロンを用いた光触媒による[2 + 2]付加環化によるシクロブタン縮合ピリジニルスルホニルフルオリド。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
746959-VAR:
746959-10G:
746959-250MG:
746959-BULK:
746959-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bruno A da S Dantas et al.
Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999), 42(2), 201-208 (2019-12-12)
To evaluate the impact of multidimensional interventions on quality of life (QoL) and depressive symptoms in Brazilian older adults living in the community. Longitudinal, quasi-experimental study of older adults receiving conventional primary health care (PHC). The interventions were designed in
Monika Zouharova et al.
International journal of molecular sciences, 20(18) (2019-09-12)
Transient receptor potential (TRPs) channels are crucial downstream targets of calcium signalling cascades. They can be modulated either by calcium itself and/or by calcium-binding proteins (CBPs). Intracellular messengers usually interact with binding domains present at the most variable TRP regions-N-
Christin Völkner et al.
Stem cell research, 50, 102127-102127 (2020-12-29)
Niemann-Pick disease Type C (NPC) is a rare progressive neurodegenerative disorder with an incidence of 1:120,000 caused by mutations in the NPC1 or NPC2 gene leading to a massive cholesterol accumulation. Here, we describe the generation of induced pluripotent stem
Markus Wolfien et al.
EBioMedicine, 57, 102862-102862 (2020-07-07)
Bone marrow stem cell clonal dysfunction by somatic mutation is suspected to affect post-infarction myocardial regeneration after coronary bypass surgery (CABG). Transcriptome and variant expression analysis was studied in the phase 3 PERFECT trial post myocardial infarction CABG and CD133+
Jiranuwat Sapudom et al.
Scientific reports, 7(1), 14135-14135 (2017-10-28)
Live cell imaging enables an observation of cell behavior over a period of time and is a growing field in modern cell biology. Quantitative analysis of the spatio-temporal dynamics of heterogeneous cell populations in three-dimensional (3D) microenvironments contributes a better
資料
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.