Merck
ALD00178
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F2O2S
CAS番号:
分子量:
178.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n/D 1.476
密度
1.421 at 25 °C
SMILES記法
FC1=CC=CC=C1S(=O)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
ODVXTZVBPYPQLJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.0 °F
引火点(℃)
106.67 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ALD00178-10G:
ALD00178-VAR:
ALD00178-BULK:
ALD00178-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.