蒸気圧
0.04 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F
引火点(℃)
127 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108138-25KG:
108138-BULK:
108138-10KG:
108138-VAR:
108138-5G:4548173288994
108138-100G:4548173288963
108138-500G:4548173288987
108138-1KG:4548173288970