安全性情報
8.00470
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl chloride
for synthesis
別名:
Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClO2S
CAS番号:
分子量:
176.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-636-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
6 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
450 °C
有効性
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
252 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
15 °C
転移温度
flash point 123 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 - 1.379
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F
引火点(℃)
127 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体