Merck
566357
Sigma-Aldrich
m-トルエンスルホニルクロリド
97%
別名:
3-メチルベンゼンスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
190.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
252-253 °C (lit.)
密度
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
詳細
m-トルエンスルホニルクロリドは、氷酢酸中でm-チオクレゾールの塩素化を経て合成できます。
アプリケーション
m-トルエンスルホニルクロリドは、メシチレンとの反応を経由するメシチル-m-トリルスルホンの合成において使用される可能性があります。
以下のような生物学的活性を持つ分子の合成に関与する反応物質です:
  • Stat3 SH2ドメインの小分子リガンド
  • ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤として使用するイソインドリン-5-プロペンヒドロキサム酸
  • FLT3キナーゼ阻害剤としてのフェニルピラゾリルアミンベースの誘導体
  • 抗菌活性を持つアリールジスルホンアミド
  • ゴーシェ病治療用のキナゾリン類似体
  • 骨粗しょう症治療用17β-HSD2阻害剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F - closed cup
引火点(℃)
107.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
566357-BULK:
566357-25G:
566357-5G:
566357-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rearrangements of sulfones to sulfinic acids via carbanion intermediates.
Truce WE and Brand WW
The Journal of Organic Chemistry, 35(6), 1828-1833 (1970)