Merck
556165
Sigma-Aldrich
3-メトキシベンゼンスルホニルクロリド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
206.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5560 (lit.)
密度
1.460 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Methoxybenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 3-(4-phenylpiperazin-1yl) sulfonyls and N-(1-(4-methoxybenzyl)-3-cyclopropyl-1Hpyrazol-5-yl)-3-methoxybenzenesulfonamide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
556165-BULK:
556165-1G:
556165-VAR:
556165-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Addressing cytotoxicity of 1, 4-biphenyl amide derivatives: Discovery of new potent and selective 17b-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 inhibitors.
Gargano EM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2015)
Hanumegowda Raju et al.
Recent patents on anti-cancer drug discovery, 6(2), 186-195 (2011-01-21)
In search of synthetic chemotherapeutic substances capable of inhibiting, retarding, or reversing the process of multistage carcinogenesis, we synthesised a series of novel 1-(4-methoxybenzyl)-3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine derivatives 9(a-h) by a nucleophilic substitution reaction and characterized by (1)H and (13)C nuclear magnetic resonance