Merck
M7707
Sigma-Aldrich
2-メシチレンスホニルクロリド
99%
別名:
2,4,6-トリメチルベンゼンスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
218.70
Beilstein:
1107601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12/h4-5H,1-3H3
InChI Key
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Mesitylenesulfonyl chloride, also known as 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl chloride, is an organic compound that is commonly used as a coupling agent in the nucleophilic substitution reaction to synthesize novel phospholipid derivatives of botulin and cyclodextrin.
アプリケーション
ポリヌクレオチド合成用カップリング試薬
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M7707-INTR:
M7707-25G:
M7707-BULK:
M7707-VAR:
M7707-5G:
M7707-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A family of single-isomer, dicationic cyclodextrin chiral selectors for capillary electrophoresis: M ono-6A-ammonium-6C-butylimidazolium-beta-cyclodextrin chlorides
Yun D, et al.
Electrophoresis, 34, 833-840 (2013)
Tetrahedron, 48, 1729-1729 (1992)
Stéphane Menuel et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 16, 2598-2606 (2020-11-03)
The mechanically assisted synthesis of organic compounds has recently focused considerable attention as it may be unique in features to selectively direct the reaction pathway. In the continuation of our work on the synthesis of modified cyclodextrins (CDs) via mechanochemical
Synthesis of 28-O-(1, 2-Diacyl-SN-glycero-3-phospho)-betulin
B Tubek, et al.
Synthetic Communications, 42, 3648-3654 (2012)