Merck
119490
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホニルクロリド
97%
別名:
2,4,6-Tris(1-methylethyl)benzenesulfonyl chloride, Tripsyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]3C6H2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
302.86
Beilstein:
1218575
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
92-94 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
InChI Key
JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホニルクロリドは、HPLC/MS法による卵黄中のホスホノ脂質の分析に使用できます
また、次の物質の合成にも使用できます。
  • 柔軟なリンカーである2,2′-(エチレンジオキシ)ビス(エチルアミン)との二量体ネオマイシン-ネオマイシン抱合体
  • オリゴヌクレオチド合成用のカップリング試薬
  • ピリミジンヌクレオシドのスルホン酸塩これらのスルホン酸塩は、パラジウム触媒存在下で求核剤で置換できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
119490-VAR:
119490-5G:
119490-BULK:
119490-100G:
119490-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A General Route to 4-C-Substituted Pyrimidine Nucleosides
Ulrich Hennecke,et al.
Synthesis, 6, 929-935 (2007)
Studies on Polynucleotides. LII. 1 The Use of 2, 4, 6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride for the Synthesis of Internucleotide Bonds2.
Lohrmann R and Khorana HG.
Journal of the American Chemical Society, 88(4), 829-833 (1966)
Analysis of glycerophosphonolipids in egg yolk.
Ternes W and Jaekel T.
European Food Research and Technology, 230(4), 559-570 (2010)
Sunil Kumar et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(19), 7361-7375 (2011-04-29)
A dimeric neomycin-neomycin conjugate 3 with a flexible linker, 2,2'-(ethylenedioxy)bis(ethylamine), has been synthesized and characterized. Dimer 3 can selectively bind to AT-rich DNA duplexes with high affinity. Biophysical studies have been performed between 3 and different nucleic acids with varying
Edward Richmond et al.
Organic letters, 14(11), 2762-2765 (2012-05-16)
The reaction of chiral N-arylnitrones with carbocyclic alkylarylketenes generates spirocyclic oxindoles in good yields and with excellent levels of enantioselectivity (90-99% ee) via a pericyclic cascade process.