アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
278.6 °F - closed cup
引火点(℃)
137.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
491624-10G:
491624-VAR:
491624-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック