Merck
386545
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメトキシ)ベンゼンスルホニルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
260.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.23 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
密度
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-3-1-5(2-4-6)14-7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
386545-1G:
386545-5G:
386545-BULK:
386545-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)