Merck
536938
Sigma-Aldrich
ビフェニル-4-スルホニルクロリド
別名:
ρ-ビフェニルスルホニルクロリド, ρ-フェニルベンゼンスルホニルクロリド, (4-ビフェニリル)スルホニルクロリド, 4-(クロロスルホニル)ビフェニル, 4-フェニルベンゼンスルホニルクロリド, 4-フェニルベンゼンスルホン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
252.72
Beilstein:
2694373
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
mp
103-108 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI Key
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 抗がん薬候補であるアニリノピリミジンスルホンアミド類の合成
  • 低酸素誘導因子経路のインヒビターの合成
  • HDACインヒビターおよび抗腫瘍薬候補であるヒドロキシスルホニルピペリジニルブチルアミドの合成
  • パラジウム触媒脱硫的C-アリール化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
536938-5G:
536938-25G:
536938-BULK:
536938-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)